Kluczowe dokumenty
MT51344102
Mettler Toledo InLab® Expert Pro ISM-IP67 pH electrode
cable size 1.8 m
About This Item
Kod UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiały
PEEK shaft
glass, U membrane
opis
BNC/RCA (Cinch), IP67
Designed for use with METTLER TOLEDO portable meters SevenGo Duo (SG23) and SevenGo Duo pro (SG68, SG78 and SG98) only
Reference electrolyte XEROLYT Polymer
Reference electrolyte XEROLYT Polymer
Reference system ARGENTHAL
Reference system ARGENTHAL
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51344102
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C
0-100 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
rozmiar kabla
1.8 m
zakres pH
0-14
przydatność
suitable for (Designed for use with METTLER TOLEDO portable meters SevenGo Duo (SG23) and SevenGo Duo pro (SG68, SG78 and SG98) only)
Opis ogólny
Mettler Toledo 1388 Expert Pro-ISM to wszechstronna, kombinowana elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i stałym kablem ze złączem BNC/Cinch (RCA).
Idealna do szerokiego zakresu zastosowań, w tym do emulsji, zawiesin, ścieków i roztworów zawierających białka i siarczki.
Elektroda 1388 Expert Pro-ISM została zaprojektowana z myślą o długiej żywotności. Drobnoporowate złącze ceramiczne stosowane w konwencjonalnych elektrodach może łatwo ulec zanieczyszczeniu w krytycznych mediach, takich jak zawiesiny i ścieki. Natomiast elektroda 1388 Expert Pro-ISM ze stałym elektrolitem polimerowym nie wymaga żadnego złącza. W rezultacie czujniki te są szczególnie niewrażliwe na zanieczyszczenia.
Elektroda odniesienia w tych czujnikach jest w bezpośrednim kontakcie z mierzonym medium za pomocą dwóch otwartych złączy, dlatego nie ma złącza do zablokowania. Ponadto, wysokiej jakości wałek z tworzywa sztucznego (PEEK) zapewnia wysoki poziom odporności chemicznej i wytrzymałości. Żywotność i dokładność pomiaru są dodatkowo poprawione dzięki systemowi referencyjnemu 1161, który zmniejsza utratę chlorku srebra z przewodu referencyjnego przy różnych temperaturach próbki.
Dwukanałowe przenośne mierniki METTLER TOLEDO 8239 SG23 i 8240 SG68, SG78 i SG98 mają możliwość automatycznego rozpoznawania czujników ISM po podłączeniu, przesyłania danych kalibracyjnych do i z czujnika itp.
- Inteligentne zarządzanie czujnikami(8152)
- Wałek z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (PEEK)
- Elektrolit polimerowy 8154
- Otwarte złącze
- Referencja 1161
- Zintegrowany czujnik temperatury
Sonda jest w pełni zabezpieczona przed wnikaniem wody i pyłu (stopień ochrony IP67).
Informacje prawne
ARGENTHAL is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenGo Duo pro is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
XEROLYT is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)