Kluczowe dokumenty
MT51343191
Mettler-Toledo InLab® Reference Pro electrode
Reference electrode with gel electrolyte and movable PTFE-sleeve
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
opis
Reference electrolyte Gel
Reference system Ag/AgCl
S7 connector
Without cable
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51343191
zakres pomiaru temperatury
0-60 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
Opis ogólny
Mettler Toledo InLab® Reference Pro is a special reference electrode with glass body and S7 screw head.
The InLab® Reference Pro is the perfect reference electrode for measurements in ion-selective half-cells. For metal or ISE half-cells
  • Movable PTFE-sleeve
  • Bridge electrolyte 3 mol/L KCl
Informacje prawne
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)