Kluczowe dokumenty
MT51340263
Mettler Toledo DX series ISE half-cells electrode
Soduim selective
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
membrane (Sodium glass)
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340263
zakres pomiaru
1.0-1.0-4
zakres pomiaru temperatury
0-80 °C
pH
8-11
Opis ogólny
Elektrolit dla elektrody odniesienia: 0,1 mol/l NH4Cl, roztwór ISA: NH4Cl/ NH4OH
Modułowe i wszechstronne półogniwa jonoselektywne METTLER TOLEDO serii DX składają się z dwóch elementów: uniwersalnego trzonu i modułu membranowego specyficznego dla jonów. Moduł ten może być wymieniany, umożliwiając pomiar wybranego jonu. Wystarczy zamówić zestaw membran specyficznych dla danego jonu, zamontować nowy moduł na wale półogniwa ISE i już mamy nowe urządzenie ISE!
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)