MT51340013
Zestaw membran półogniwowych Mettler Toledo serii DX GSE
Ammonium GSE
About This Item
Kod UNSPSC:
39121436
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 51340013
Opis ogólny
Zestaw membran jonowych serii DX. Zamontuj nową membranę na trzonie półogniwa ISE i masz nowy ISE! Zestaw zawiera jedną membranę oraz elektrolit.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)