MT30266883
Mettler Toledo FiveGo™ conductivity portable meter
model, F3, meter only, AC/DC input 230 V AC, universal plug set
About This Item
Kod UNSPSC:
41115609
NACRES:
NB.61
Polecane produkty
Właściwości
display 3.1 in. LCD
model F3
LTW 7 Pin Connector
zakres pomiaru przewodności
0.01-200,000 μS/cm, accuracy: ±0.5%
zakres pomiaru temperatury
0-100 °C, accuracy: ±0.5 °C, resolution: 0.1 °C
moc baterii
4 AAA
Opis ogólny
Idealnie nadające się do zastosowań mobilnych w laboratorium, na linii produkcyjnej lub na zewnątrz, nowe przenośne przyrządy FiveGo zapewniają wysokiej jakości pomiary pH/mV, przewodności lub tlenu rozpuszczonego za pomocą jednego kliknięcia przycisku. Wytrzymała i wodoodporna konstrukcja sprawia, że przyrządy FiveGo są idealnym towarzyszem do uzyskiwania wiarygodnych danych pomiarowych nawet w trudnych warunkach, a wszystko to w rozsądnej cenie.
Cechy i korzyści
Intuicyjna obsługa - łatwe pomiary
Intuicyjne rozmieszczenie przycisków i proste menu sprawiają, że pomiary można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Ergonomiczna konstrukcja - wygodna obsługa
Dzięki ergonomicznej konstrukcji praca z urządzeniami przenośnymi FiveGo jest wygodna zarówno dla dużych, jak i małych dłoni. Składana podstawa zapewnia optymalną widoczność, gdy urządzenie znajduje się na stole laboratoryjnym.
Wodoodporny - idealny do mokrych warunków
Wodoodporność IP67 sprawia, że FiveGo jest odporny na mokre i wymagające warunki. Dzięki kompaktowemu futerałowi FiveGo jest idealnym partnerem do wszelkich pomiarów na zewnątrz.
Intuicyjne rozmieszczenie przycisków i proste menu sprawiają, że pomiary można wykonać za pomocą zaledwie kilku kliknięć.
Ergonomiczna konstrukcja - wygodna obsługa
Dzięki ergonomicznej konstrukcji praca z urządzeniami przenośnymi FiveGo jest wygodna zarówno dla dużych, jak i małych dłoni. Składana podstawa zapewnia optymalną widoczność, gdy urządzenie znajduje się na stole laboratoryjnym.
Wodoodporny - idealny do mokrych warunków
Wodoodporność IP67 sprawia, że FiveGo jest odporny na mokre i wymagające warunki. Dzięki kompaktowemu futerałowi FiveGo jest idealnym partnerem do wszelkich pomiarów na zewnątrz.
Inne uwagi
Idealnie nadaje się do zastosowań wymagających konkretnego czujnika, który nie jest zawarty w zestawie.
Informacje prawne
FiveGo is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)