Kluczowe dokumenty
MT30027775
Elektroda pH Mettler Toledo 1388 Smart Pro-8152
The electrode that allows for preventative maintenance
About This Item
Kod UNSPSC:
41115603
NACRES:
NB.79
Materiały
glass shaft
glass, HA membrane
producent / nazwa handlowa
Mettler-Toledo 30027775
zakres pomiaru temperatury
0-130 °C
dł. × śr.
120 mm × 12 mm
pH
0-14
Opis ogólny
Pierwsza cyfrowa elektroda pH Mettler-Toledo do użytku laboratoryjnego jest naprawdę sprytna: śledząc rezystancję membrany i rezystancję odniesienia, a także średnie odczyty pH i temperatury, 1388 Smart Pro-ISM umożliwia konserwację zapobiegawczą. Pozwala to na efektywne obniżenie kosztów i wydłużenie czasu pracy.
Wszystkie funkcje i korzyści, do których przyzwyczaiło nas inteligentne zarządzanie czujnikiem(8152), takie jak rozpoznawanie czujnika i bezpieczna obsługa ID czujnika oraz danych kalibracyjnych, historia kalibracji itp. są zaimplementowane również w tym czujniku cyfrowym:
  • Wysokowydajny czujnik cyfrowy bez błędu alkalicznego
  • Funkcje diagnostyki czujnika wydłużające czas pracy systemu
  • Wysoce stabilny, bezobsługowy system referencyjny 8156
  • Zintegrowana sonda temperatury z automatyczną kompensacją temperatury
  • Działa tylko z 8144 i 8141, z kablem 3002777
Cechy i zalety
1388 Smart Pro-ISM dostarcza dodatkowych informacji, stąd nazwa SMART. W połączeniu z 8144 lub 8141, rezystancja membrany i rezystancja złącza referencyjnego są mierzone w sposób ciągły. Średnie pH i temperatura są również śledzone i wyświetlane. Wszystkie te dane razem informują o tym, jak działa czujnik, dostarczając znacznie więcej informacji niż zwykły wydruk nachylenia kalibracji i offsetu. Dzięki tym dodatkowym zaletom diagnostycznym można natychmiast i precyzyjnie określić stan czujnika 1388 Smart Pro-ISM. Konserwacja zapobiegawcza pozwala zaoszczędzić koszty i odpowiednio wydłużyć czas pracy.
Ponadto sygnał cyfrowy wyklucza utratę danych z powodu zakłóceń elektromagnetycznych, zabrudzonych złączy lub uszkodzonego ekranowania podczas transmisji do miernika. Używanie długich kabli - dłuższych niż 10 m - nie stanowi już problemu.
Wszystkie funkcje i korzyści, do których przyzwyczaiło nas inteligentne zarządzanie czujnikami(8152), takie jak rozpoznawanie czujników i bezpieczna obsługa ID czujnika i danych kalibracyjnych, historia kalibracji itp. są zaimplementowane również w tym czujniku cyfrowym.
Wreszcie, co nie mniej ważne, 1388 Smart Pro-ISM został wykonany z najlepszej membrany czułej na pH i systemu referencyjnego, jaki mamy do zaoferowania: wytrzymałego i w pełni liniowego szkła membranowego HA i bezobsługowego odniesienia 8156 dla najbardziej powtarzalnych wyników w historii.
Kompatybilność: cyfrowy 1388 Smart Pro-ISM jest kompatybilny z 8144 i 8141, z kablem 30027776.
Informacje prawne
ISM is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
InLab is a registered trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenCompact is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SevenExcellence is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
SteadyForce is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)