Merck
M72404
Sigma-Aldrich
2-Methylpiperazine
95%
Synonim(y):
(±)-2-metylopiperazyna
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
Beilstein:
383566
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
bp
155 °C/763 mmHg (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CNCCN1
InChI
1S/C5H12N2/c1-5-4-6-2-3-7-5/h5-7H,2-4H2,1H3
Klucz InChI
JOMNTHCQHJPVAZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
149.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
65 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Matteo Arioli et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-25)
This paper aims at elucidating the degradation mechanism of linear polyamidoamines (PAAs) in water. PAAs are synthesized by the aza-Michael polyaddition of prim-monoamines or bis-sec-amines with bisacrylamides. Many PAAs are water-soluble and have potential for biotechnological applications and as flame-retardants.
Sin Ho Kweon et al.
Archives of pharmacal research, 38(11), 2020-2028 (2015-05-10)
Sesquiterpene lactone compounds have received considerable attention in pharmacological research due to their therapeutic effects including anti-cancer and anti-inflammatory activities. In this report, we investigated the effect of arsantin, a sesquiterpene lactone compound present in Artemisia santolina, on cellular differentiation