LPC-606
Lyophilized Liposomes - Natural Phosphatidylcholine (PC) Lipid Extracts
Brain PC:Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
skład
Brain PC:Cholesterol (70:30 molar ratio)
kolor
white to off-white
średnia wielkość cząstek
100 nm
Opis ogólny
Seria liofilizowanych liposomów to liofilizowane liposomy z różnymi rodzajami lipidów i szerokim zakresem potencjałów zeta oraz różnymi właściwościami. Produkty te powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i posiadają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanych leków i wykonywania odpowiednich testów. Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. Liposomy są zawsze wytwarzane w środowisku wodnym i mają pożądany rozmiar w stanie ciekłym przy użyciu różnych metod, takich jak wytłaczanie pod wysokim ciśnieniem przez membrany wytrawiające o wielkości nano porów. W rzadkich przypadkach liposomy są liofilizowane, a proliposomy są formowane w obecności liofilizatora, takiego jak trehaloza. Użycie liofilizatora jest konieczne w celu utrzymania rozmiaru liposomów po ponownym nawodnieniu.
Naturalne liposomy fosfatydylocholiny (PC) są wytwarzane z naturalnych lipidów ekstrahowanych z żółtka jaja, soi lub tkanek takich jak mózg, serce i wątroba. Naturalne liposomy PC są dostępne z cholesterolem i bez niego. Dodanie 30% cholesterolu sprawia, że liposomy są stabilne w surowicy i jest konieczne, gdy liposomy są stosowane w obecności surowicy.
Fosfatydylocholina mózgowa (PC) składa się zarówno z nasyconych, jak i nienasyconych lipidów, w tym: 0,3% 14:0 lipidów, 30,6% 16:0 lipidów, 16,5% 18:0 lipidów, 0,9% 16:1 lipidów, 33,3% 18:1 lipidów, 1,1% 18:2 lipidów, 0,8% 20:1 lipidów, 0,2% 20:3 lipidów, 3,1% 20:4 lipidów i 0,6% 22:6 lipidów.
Naturalne liposomy fosfatydylocholiny (PC) są wytwarzane z naturalnych lipidów ekstrahowanych z żółtka jaja, soi lub tkanek takich jak mózg, serce i wątroba. Naturalne liposomy PC są dostępne z cholesterolem i bez niego. Dodanie 30% cholesterolu sprawia, że liposomy są stabilne w surowicy i jest konieczne, gdy liposomy są stosowane w obecności surowicy.
Fosfatydylocholina mózgowa (PC) składa się zarówno z nasyconych, jak i nienasyconych lipidów, w tym: 0,3% 14:0 lipidów, 30,6% 16:0 lipidów, 16,5% 18:0 lipidów, 0,9% 16:1 lipidów, 33,3% 18:1 lipidów, 1,1% 18:2 lipidów, 0,8% 20:1 lipidów, 0,2% 20:3 lipidów, 3,1% 20:4 lipidów i 0,6% 22:6 lipidów.
Zastosowanie
- Liposomy powstają po uwodnieniu liofilizowanego preparatu. Jeśli liofilizowane liposomy zostaną uwodnione roztworem zawierającym lek rozpuszczalny w wodzie, wówczas duży procent leku pozostanie poza liposomami i w postaci niekapsułkowanej. Zaleca się użycie kasety do mikrodializy lub kolumny wirówkowej przy użyciu kulek po prawej stronie (w zależności od wielkości leku) i oddzielenie liposomów otoczonych lekiem od wolnego leku oraz wykonanie oznaczenia leku w celu obliczenia skuteczności otoczkowania.
- Liofilizowane liposomy są głównie zalecane do stosowania z lekami, które mają krótki czas życia w roztworze wodnym, głównie z powodu hydrolizy. Po dodaniu roztworu leku do liofilizowanych liposomów należy je natychmiast zużyć.
- Liofilizowane produkty liposomowe powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i mają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanego leku i wykonywania odpowiednich testów.
- Trehaloza jest stosowana jako liooprotektant we wszystkich liofilizowanych preparatach liposomowych. Rozkład wielkości po uwodnieniu liofilizowanego preparatu będzie wynosił około 100 nm.
- Liofilizowane liposomy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)