LDP-506
Lyophilized Cationic Liposomes
DOTAP:DOPC (5:95 molar ratio)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
lyophilized powder
skład
DOTAP:DOPC (5:95 molar ratio)
kolor
white to off-white
średnia wielkość cząstek
100 nm
Opis ogólny
Seria liofilizowanych liposomów to liofilizowane liposomy z różnymi rodzajami lipidów i szerokim zakresem potencjałów zeta oraz różnymi właściwościami. Produkty te powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i posiadają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanych leków i wykonywania odpowiednich testów.
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. Liposomy są zawsze wytwarzane w środowisku wodnym i mają pożądany rozmiar w stanie ciekłym przy użyciu różnych metod, takich jak wytłaczanie pod wysokim ciśnieniem przez membrany wytrawiające o wielkości nano porów. W rzadkich przypadkach liposomy są liofilizowane, a proliposomy są formowane w obecności liofilizatora, takiego jak trehaloza. Użycie liofilizatora jest konieczne w celu utrzymania rozmiaru liposomów po ponownym nawodnieniu.
DOTAP jest lipidem kationowym, a liposomy wykonane z DOTAP są naładowane dodatnio. Ilość ładunku dodatniego zależy od procentowej zawartości DOTAP w preparacie. W przypadku wielu różnych rodzajów eksperymentów, a zwłaszcza badań obejmujących interakcję białka lub peptydu z powierzchnią liposomów, stosuje się naładowane liposomy (kationowe lub anionowe). Naładowane liposomy są również wykorzystywane w wielu różnych rodzajach badań dopełniacza krwi. Liposomy kationowe stosowane są głównie do dostarczania materiału genetycznego.
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. Liposomy są zawsze wytwarzane w środowisku wodnym i mają pożądany rozmiar w stanie ciekłym przy użyciu różnych metod, takich jak wytłaczanie pod wysokim ciśnieniem przez membrany wytrawiające o wielkości nano porów. W rzadkich przypadkach liposomy są liofilizowane, a proliposomy są formowane w obecności liofilizatora, takiego jak trehaloza. Użycie liofilizatora jest konieczne w celu utrzymania rozmiaru liposomów po ponownym nawodnieniu.
DOTAP jest lipidem kationowym, a liposomy wykonane z DOTAP są naładowane dodatnio. Ilość ładunku dodatniego zależy od procentowej zawartości DOTAP w preparacie. W przypadku wielu różnych rodzajów eksperymentów, a zwłaszcza badań obejmujących interakcję białka lub peptydu z powierzchnią liposomów, stosuje się naładowane liposomy (kationowe lub anionowe). Naładowane liposomy są również wykorzystywane w wielu różnych rodzajach badań dopełniacza krwi. Liposomy kationowe stosowane są głównie do dostarczania materiału genetycznego.
Zastosowanie
- Liposomy powstają po uwodnieniu liofilizowanego preparatu. Jeśli liofilizowane liposomy zostaną uwodnione roztworem zawierającym lek rozpuszczalny w wodzie, wówczas duży procent leku pozostanie poza liposomami i w postaci niekapsułkowanej. Zaleca się użycie kasety do mikrodializy lub kolumny wirówkowej przy użyciu kulek po prawej stronie (w zależności od wielkości leku) i oddzielenie liposomów otoczonych lekiem od wolnego leku oraz wykonanie oznaczenia leku w celu obliczenia skuteczności otoczkowania.
- Liofilizowane liposomy są głównie zalecane do stosowania z lekami, które mają krótki czas życia w roztworze wodnym, głównie z powodu hydrolizy. Po dodaniu roztworu leku do liofilizowanych liposomów należy je natychmiast zużyć.
- Liofilizowane produkty liposomowe powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i mają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanego leku i wykonywania odpowiednich testów.
- Trehaloza jest stosowana jako liooprotektant we wszystkich liofilizowanych preparatach liposomowych. Rozkład wielkości po uwodnieniu liofilizowanego preparatu będzie wynosił około 100 nm.
- Liofilizowane liposomy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)