Kluczowe dokumenty
LDE-510
Sigma-Aldrich
Lyophilized Liposomes - Diether Lipids
16:0 Diether PC:Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.23
Formularz
lyophilized powder
skład
16:0 Diether PC:Cholesterol (70:30 molar ratio)
kolor
white to off-white
średnia wielkość cząstek
100 nm
Opis ogólny
Seria liofilizowanych liposomów to liofilizowane liposomy z różnymi rodzajami lipidów i szerokim zakresem potencjałów zeta oraz różnymi właściwościami. Produkty te powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i posiadają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanych leków i wykonywania odpowiednich testów.
Liposomy są szeroko stosowane do badania interakcji białek, peptydów i innych cząsteczek z powierzchnią błony lipidowej. Jednym z parametrów wpływających na tę interakcję jest ładunek błony liposomalnej. Liposomy są zawsze wytwarzane w środowisku wodnym i mają pożądany rozmiar w stanie ciekłym przy użyciu różnych metod, takich jak wytłaczanie pod wysokim ciśnieniem przez membrany wytrawiające o wielkości nano porów. W rzadkich przypadkach liposomy są liofilizowane, a proliposomy są formowane w obecności liofilizatora, takiego jak trehaloza. Użycie liofilizatora jest konieczne w celu utrzymania rozmiaru liposomów po ponownym uwodnieniu.
Liposomy wykonane z lipidów eterowych wykazują bardzo unikalne właściwości i wydajność: a) wiązania eterowe są bardziej stabilne niż wiązania estrowe w szerokim zakresie kwaśnego lub zasadowego pH; b) właściwości stabilności liposomów są wzmocnione przez lipidy bipolarne, a nasycone łańcuchy alkilowe zapewniają stabilność przed degradacją w warunkach oksydacyjnych; c) nietypowa stereochemia szkieletu glicerolu zwiększa odporność na ataki fosfolipaz innych organizmów.
Fosfolipaza A2 (PLA2) nie może hydrolizować lipidów eterowych liposomów. Lipidy dieterowe nie ulegają hydrolizie ze względu na posiadanie wiązania eterowego zamiast wiązania acylowego, a zatem są odpowiednim kandydatem do eksperymentów, które muszą być przeprowadzane w wyższej temperaturze przez dłuższy czas.
Zastosowanie
  • Liposomy powstają po uwodnieniu liofilizowanego preparatu. Jeśli liofilizowane liposomy zostaną uwodnione roztworem zawierającym lek rozpuszczalny w wodzie, wówczas duży procent leku pozostanie poza liposomami i w postaci niekapsułkowanej. Zaleca się użycie kasety do mikrodializy lub kolumny wirówkowej przy użyciu kulek po prawej stronie (w zależności od wielkości leku) i oddzielenie liposomów otoczonych lekiem od wolnego leku oraz wykonanie oznaczenia leku w celu obliczenia skuteczności otoczkowania.
  • Liofilizowane liposomy są głównie zalecane do stosowania z lekami, które mają krótki czas życia w roztworze wodnym, głównie z powodu hydrolizy. Po dodaniu roztworu leku do liofilizowanych liposomów należy je natychmiast zużyć.
  • Liofilizowane produkty liposomowe powinny być stosowane przez naukowców, którzy rozumieją formułowanie liposomów i mają odpowiedni sprzęt do sprawdzania wielkości, oddzielania niekapsułkowanego leku i wykonywania odpowiednich testów.
  • Trehaloza jest stosowana jako liooprotektant we wszystkich liofilizowanych preparatach liposomowych. Rozkład wielkości po uwodnieniu liofilizowanego preparatu będzie wynosił około 100 nm.
  • Liofilizowane liposomy powinny być przechowywane w temperaturze -20°C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)