Kluczowe dokumenty
KN8972453008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
Synonim(y):
897245-3008
About This Item
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897245-3008
Parametry
800 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
8 in. × 3.8 μm × 5 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dołączone są zaślepki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 3.3
- Dołączone nakładki z polietylenu
- Piaskowane miejsce znakowania
- OD 4,97 (+0,0000/-0,013) mm
- ID 4,20 (+0,013/-0,0000) mm
- Grubość ścianki 0,375 mm
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
KN8972453008-5EA | 4061832898582 |