Merck
KN8971500008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
Synonim(y):
897150-0008
About This Item
Kod UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
Właściwości
neck thread push fit
producent / nazwa handlowa
Kimble® 897150-0008
Parametry
500 MHz frequency
dł. × wygięcie × koncentryczność
8 in. × 9 μm × 13 μm
probówka śr.
5 mm
grubość ścianki
0.38 mm
Opis ogólny
Rurki o średnicy 5 mm są produkowane ze szkła borokrzemowego N-51A. Grubość ścianki tych rurek wynosi 0,38 mm.
Dołączone są nasadki. Wszystkie rurki są dostarczane w opakowaniach po 5 sztuk.
Cechy i korzyści
- Wykonane ze szkła borokrzemowego 5.1 - Dołączone polietylenowe nasadki - OD 5 mm - Grubość ścianki 38 mm (0,01475 cala)
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)