Merck
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
Synonim(y):
Polyethylene glycol
About This Item
Wzór liniowy:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.23
product name
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
Postać
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 20000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)