Merck
JKA7147
Sigma-Aldrich
4arm-PEG3K 3arm-OH, 1arm-COOH
average Mn 3000
About This Item
Wzór liniowy:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2COOH)(CH2O(CH2CH2O)nH)3
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 3000
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)