Merck
H52201
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-phenylpiperidine
99%
Synonim(y):
4-Phenyl-4-piperidinol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.24
Beilstein:
141577
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
mp
157-161 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11(6-8-12-9-7-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,12-13H,6-9H2
Klucz InChI
KQKFQBTWXOGINC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for synthesis of:
  • Diaminotriazine hNav1.7 inhibitors
  • Selective σ−ligands
  • Glycogen synthase kinase-3β−inhibitors
  • Diphenylbutylpiperidines as cell autophagy inducers
  • Malonyl-coA decarboxylase inhibitors with antiobesity and antidiabetic activities
  • Selective dopamine D2 receptor antagonists
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)