Kluczowe dokumenty
H49804
2-Hydroxyphenylacetic acid
ReagentPlus®, 99%
Synonim(y):
2-HPAA, Kwas (2-hydroksyfenylo)octowy, Kwas (o-hydroksyfenylo)octowy, Kwas 2-(2-hydroksyfenylo)octowy, Kwas 2-(2′-hydroksyfenylo)octowy, Kwas 2-hydroksybenzenooctowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
mp
145-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?