Kluczowe dokumenty
GF99987440
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, 0.5 mm diameter, length 20 m, temper hard
Synonim(y):
FA145116
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 999-874-40
Długość
20 m
średnica
0.5 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)