GF99757568
Cobalt/Silicon/Boron/Iron/Nickel
foil, thickness 0.025 mm, Co66%/Si15%/B 14%/Fe 4%/Ni 1%, length 0.5 m, coil width 25 mm
Synonim(y):
CO810250
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 997-575-68
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
25 mm
grubość
0.025 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)