Kluczowe dokumenty
GF99626103
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonim(y):
AL002640
About This Item
Materiały
hexagonal (prism)
Próba
≥99.5%
temp. samozapłonu
1400 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 996-261-03
rezystywność
2.6548 μΩ-cm
rozmiar komórki
4.8 mm
rozmiar × grubość
600 x 600 mm × 20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
gęstość
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Klucz InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)