Key Documents
GF99538600
Indium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.007mm, temporary acrylic support, 99.8%
Synonim(y):
Indium, IN000100
About This Item
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.8%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 995-386-00
rezystywność
8.37 μΩ-cm
mp
156.6 °C (lit.)
gęstość
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[In]
InChI
1S/In
Klucz InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Informacje prawne
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)