Key Documents
GF99316503
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 0.5m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonim(y):
NI030275
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (coil)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 993-165-03
rozmiar × grubość
0.5 m × 0.15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)