Merck
GF99153085
Lead
rod, 200mm, diameter 50mm, 99.95%
Synonim(y):
PB007960
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 991-530-85
rezystywność
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min-Yi Huang et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 104, 310-316 (2014-04-15)
Lead (Pb) is a common heavy metal in the natural environment, but its concentration has been increasing alongside widespread industrial and agricultural development in China. The dark-spotted frog Pelophylax (formerly Rana) nigromaculata (Anura: Ranidae) is distributed across East Asia and
Reply: Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Karsten Witt et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e275-e275 (2014-02-20)
Cognitive declines after deep brain stimulation are likely to be attributable to more than caudate penetration and lead location.
Takashi Morishita et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 5), e274-e274 (2014-02-13)
Jun Yoshinaga et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 189, 223-228 (2014-04-01)
The levels of 25 elements in house dust collected from 100 general Japanese residences were measured. Factor analysis was applied on the multi-element data to explore source of Pb (median concentration 49.1 mg/kg) in house dust. Six factors were extracted
Yi Yang et al.
Toxicology letters, 227(3), 172-178 (2014-04-09)
Lead is a toxic heavy metal with many recognized adverse health side effects. The central nervous system is the main target of lead toxicity. Although many studies on lead toxicity were conducted, the mechanism of lead toxicity remains uncertain. One