Kluczowe dokumenty
GF99014597
Zirconium
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
ZR000210
About This Item
Próba
≥99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 990-145-97
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99014597-50EA | 4061829594343 |
GF99014597-10EA | 4061829493271 |
GF99014597-20EA | 4061829554538 |