Kluczowe dokumenty
GF98785388
Vanadium
microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 60.8μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.8+%
Synonim(y):
V 004500
About This Item
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 987-853-88
rezystywność
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
bp
3380 °C (lit.)
mp
1890 °C (lit.)
gęstość
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[V]
InChI
1S/V
Klucz InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)