Kluczowe dokumenty
GF97843539
Zirconium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.005mm, 99.2%
Synonim(y):
ZR000120
About This Item
Próba
≥99.2%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 978-435-39
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97843539-1EA | 4061825415390 |