Kluczowe dokumenty
GF97503699
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
10m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonim(y):
NE075120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 975-036-99
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF97503699-1EA4061825415192