GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Synonim(y):
AL057935
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 974-776-11
Długość
200 mm
średnica
5 mm
gęstość nasypowa
2.7 g/cm3
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97477611-1EA | 4061821143136 |
GF97477611-2EA | 4061821143143 |
GF97477611-5EA | 4061821143150 |