GF97044363
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 0.52mm thickness, annealed
Synonim(y):
TI010450
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 970-443-63
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.52 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF97044363-1EA | 4061825414799 |
GF97044363-2EA | 4061829969110 |
GF97044363-5EA | 4061831020304 |