Kluczowe dokumenty
GF96516838
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 50 x 50mm, 0.7mm thickness, annealed
Synonim(y):
TI010470
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
foil (annealed)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 965-168-38
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.7 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)