Kluczowe dokumenty
GF96495609
Magnesium
wire reel, 0.1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.9+%
Synonim(y):
Magnesium, MG005115
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
≥99.9%
Postać
wire
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 964-956-09
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
tw
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)