Key Documents
GF96356559
Rhodium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.075mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH000220
About This Item
Próba
≥99.9%
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 963-565-59
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
tw
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)