GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonim(y):
CU040200
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 963-037-08
Długość
0.5 m
grubość
0.005 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96303708-1EA | 4061821153326 |