GF96200344
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
1m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.005mm insulation thickness, ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation, 99.999%
Synonim(y):
PT025825
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
opis
ptfe (polytetrafluoroethylene) insulation
Próba
99.999%
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 962-003-44
Długość
1 m
śr. przewodnika
0.025 mm
grubość izolacji
0.005 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF96200344-1EA | 4061825414355 |