Merck
GF96166615
Lead
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.008mm, 99.99+%
Synonim(y):
PB000100
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pb
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141723
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 961-666-15
rezystywność
20.65 μΩ-cm
bp
1740 °C (lit.)
mp
327.4 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pb]
InChI
1S/Pb
Klucz InChI
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Bourgeois et al.
Health physics, 62(6), 546-552 (1992-06-01)
A significant amount of radiation escapes the rear of an image receptor in conventional dental radiographic procedures despite the placement of a lead-containing backing at the rear of the film pack. The purpose of this investigation was to place additional
Motoaki Kato et al.
Nihon Hoshasen Gijutsu Gakkai zasshi, 61(8), 1158-1169 (2005-09-01)
In projection radiography, stationary grids are indispensable accessories to the improvement of diagnostic imaging. On the other hand, they are becoming one of the issues facing digital image processing. The lead foil that composes the grid can produce moiré on
Lizhi Zhang et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 1(3), 349-354 (2006-12-29)
In this study we demonstrate that one-dimensional (1D) nanostructured lead telluride (PbTe) can be synthesized in a hydrothermal reaction between lead foil and tellurium powder. The resulting materials were characterized by X-ray diffraction, scanning electron microscopy, and transmission electron microscopy.
Lead foil in the intraoral periapical radiograph as an inclusion agent: a simple method in denture identification.
Thorakkal Shamim
Journal of the College of Physicians and Surgeons--Pakistan : JCPSP, 22(2), 130-131 (2012-02-09)
Tomas Kron et al.
Physics in medicine and biology, 47(5), 713-722 (2002-04-05)
Radioactive sources in close contact offer an alternative to superficial radiation in the treatment of skin lesions. A flattening filter was designed for a lead surface applicator to improve the skin dose distribution of a high dose rate (HDR) brachytherapy