Kluczowe dokumenty
GF96113066
Tungsten-rhenium alloy, W75Re25
0.5m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonim(y):
W 015075
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 961-130-66
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)