GF96047310
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.015 mm, Al97%/Mg 3%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonim(y):
AL010225
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 960-473-10
Długość
0.5 m
grubość
0.015 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)