Kluczowe dokumenty
GF95961954
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 25mm disks, 0.1mm thickness, annealed
Synonim(y):
FE230220
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
annealed
foil (disks)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 959-619-54
rozmiar × grubość
25 mm × 0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)