GF95839936
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm rod, 5.0mm diameter, as drawn
Synonim(y):
CU027920
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 958-399-36
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95839936-2EA | 4061829969035 |
GF95839936-10EA | 4061829938352 |
GF95839936-1EA | 4061825414102 |
GF95839936-5EA | 4061831009767 |