Kluczowe dokumenty
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Synonim(y):
TI010251
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 955-786-11
Długość
0.1 m
szerokość zwoju
120 mm
grubość
0.05 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)