Kluczowe dokumenty
GF95295448
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Synonim(y):
W 045300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 952-954-48
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)