Kluczowe dokumenty
GF94714511
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonim(y):
FE280320
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 947-145-11
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)