GF94230446
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 10 m, 0.12 mm diameter, temper hard
Synonim(y):
AB245130
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 942-304-46
Długość
10 m
średnica
0.12 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF94230446-1EA | 4061821153067 |