Merck
GF94218666
Cobalt
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.009mm, 99.9%
Synonim(y):
Cobalt, CO000140
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Co
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141710
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
≥99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 942-186-66
rezystywność
6.24 μΩ-cm, 20°C
bp
2900 °C (lit.)
gęstość
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
Klucz InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dalia Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 65(8), 891-896 (2007-05-29)
Heavy ion activation of natural cobalt foil with 84MeV (12)C results in the formation of no-carrier-added (nca) (66,67)As radionuclides, along with their corresponding decay products, (66,67)Ge and (66,67)Ga, in the matrix. Because arsenic and germanium radionuclides are short-lived, after a
M D Wirt et al.
Biochemistry, 34(15), 5269-5273 (1995-04-18)
We have completed the first direct structural characterization of an enzyme-bound four-coordinate Co(I) intermediate, in this case for the corrinoid/iron-sulfur protein (C/Fe-SP) from Clostridium thermoaceticum. Extended X-ray absorption fine structure and X-ray edge spectroscopy of the active Co(I) state of
Kian Keat Lee et al.
Biosensors & bioelectronics, 39(1), 255-260 (2012-08-18)
Cobalt oxyhydroxide, CoOOH, nanosheets were prepared via a surface alkaline treatment of cobalt foil at room temperature without using templates and catalysts. The morphology, chemical composition and structures of the nanosheets were characterized by XRD, FTIR and Raman spectroscopy, FESEM
D Nayak et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 54(2), 189-193 (2001-02-24)
Heavy ion activation of natural cobalt foil with 52 MeV 11B4+ and 73 MeV 12C6+ results in the formation of carrier-free (66,67)Ge and (66,67)As radionuclides, respectively, along with their corresponding decay products, (66,67)Ga in the matrix. The carrier free gallium
Kazuhiro Yamada
Metal ions in life sciences, 13, 295-320 (2014-01-29)
The primarily function of cobalt in humans is based on its role in cobalamin (Cbl, vitamin B12). Therefore, this chapter will focus on the physiological roles of Cbl and the importance of cobalt in human health. Cbl acts as the