Kluczowe dokumenty
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonim(y):
CU197920
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 939-036-22
Długość
50 mm
średnica
15 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)