GF93798411
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonim(y):
AL010240
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (temper - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 937-984-11
rozmiar × grubość
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
25 mm × 25 mm × 0.18 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93798411-1EA | 4061825412917 |
GF93798411-20EA | 4061829979089 |
GF93798411-10EA | 4061829927967 |
GF93798411-2EA | 4061829958718 |
GF93798411-5EA | 4061831009453 |