Merck
GF92156711
Yttrium
foil, thickness 0.25 mm, diameter 15 mm, purity 99%
Synonim(y):
Y 000230
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Y
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141617
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 921-567-11
rezystywność
57 μΩ-cm, 20°C
Średnica
15 mm
grubość
0.25 mm
bp
3338 °C (lit.)
mp
1522 °C (lit.)
gęstość
4.469 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Y]
InChI
1S/Y
Klucz InChI
VWQVUPCCIRVNHF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)