GF92081471
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 2m coil, 150mm coil width, 0.125mm thickness, half hard
Synonim(y):
CU020270
About This Item
Kod UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Formularz
foil (coil - half hard)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 920-814-71
dł. × szer. × grubość
2 m × 150 mm × 0.125 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF92081471-1EA | 4061825456812 |