Kluczowe dokumenty
GF91178297
Quartz - fused
tube, outside diameter 0.7 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonim(y):
SI617020
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 911-782-97
Długość
100 mm
śr. zewn.
0.7 mm
grubość ścianki
0.1 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)