Kluczowe dokumenty
GF90939651
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 10 mm, temper as rolled
Synonim(y):
AL010270
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 909-396-51
Średnica
10 mm
grubość
0.50 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)