Kluczowe dokumenty
GF90754858
Germanium
disks, 20mm, thickness 1.0mm, single crystal, 100%
Synonim(y):
Germanium, GE003100
About This Item
Polecane produkty
Próba
100%
Postać
disc
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 907-548-58
rezystywność
53 Ω-cm, 20°C
tw
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
gęstość
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Klucz InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)